Cadmium(II)chlorid Hemipentahydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

208299-50G
SIAL208299-50GEA 107 EUR
SIAL208299-50G
Cadmium(II)chlorid Hemipentahydrat, Sigma-Aldrich®
Cadmium(II)chlorid Hemipentahydrat
Formel: CdCl₂·2.5H₂O
Schmelzpunkt: 568 °C
Dichte: 2,84 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00799071
CAS-Nummer: 7790-78-5
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01617

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR