Natriumamid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

208329-1KG
SIAL208329-1KGEA 130 EUR
SIAL208329-1KG
Natriumamid, Sigma-Aldrich®
Sodium amide
Formel: H₂NNa
Siedepunkt: 400 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 208 °C
Dichte: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011117
CAS-Nummer: 7782-92-5
EINECS: 231-971-0
UN: 1390
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,08717

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR