Mangan(II)bromid Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Mangandibromid Tetrahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
208434-50G
SIAL208434-50GEA 70.9 EUR
SIAL208434-50G
Mangan(II)bromid Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Mangan(II)bromid Tetrahydrat
Formel: Br₂Mn·4H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149791
CAS-Nummer: 10031-20-6
EINECS: 236-591-9