Germanium(IV)chlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

208450-5G
SIAL208450-5GEA 61.9 EUR
SIAL208450-5G
Germanium(IV)chlorid, Sigma-Aldrich®
Germanium(IV)chlorid
Formel: Cl₄Ge
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –52 °C
Dichte: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011029
CAS-Nummer: 10038-98-9
EINECS: 233-116-7
UN: 3264
ADR: 8,II
Merck Index: 12,04418

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR