Titan(IV)chlorid ≥99,9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Reagenzqualität

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Titantetrachlorid

208566-200G
SIAL208566-200GEA 104 EUR
SIAL208566-200G
Titan(IV)chlorid ≥99,9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Reagenzqualität
Titan(IV)chlorid
Formel: Cl₄Ti
Molecular Weight: 189.69 g/mol
Siedepunkt: 136
Schmelzpunkt: 136.2
Dichte: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011267
CAS-Nummer: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 1838
ADR: 8 II
Merck Index: 13,09555

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR