3-Pentin-1-ol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Pent-3-yn-1-ol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

208698-5G
SIAL208698-5GEA 92.5 EUR
SIAL208698-5G
3-Pentin-1-ol, Sigma-Aldrich®
3-Pentin-1-ol
Formel: C₅H₈O
Molecular Weight: 84,12 g/mol
Siedepunkt: 154 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9002 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002956
CAS-Nummer: 10229-10-4
EINECS: 233-550-7
UN: 1987
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR