(2-Fluorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(2-Fluorophenyl)acetic acid, 2-Fluorophenylacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
208949-10G
SIAL208949-10GEA 80.7 EUR
SIAL208949-10G
(2-Fluorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(2-Fluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄F)CH₂COOH
Molecular Weight: 154,14 g/mol
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 64 °C
MDL: MFCD00004315
CAS-Nummer: 451-82-1
EINECS: 207-196-9