Dikaliumhexachloroiridat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Kaliumhexachloroiridat(IV)

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

208981-1G
SIAL208981-1GEA 178 EUR
SIAL208981-1G
Dikaliumhexachloroiridat, Sigma-Aldrich®
Dikaliumhexachloroiridat
Formel: Cl₆IrK₂
Molecular Weight: 483,13 g/mol
MDL: MFCD00011369
CAS-Nummer: 16920-56-2
EINECS: 240-976-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR