Dinatriumhexachloroiridat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Natriumhexachloroiridat(IV) Hexahydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

209007-1G
SIAL209007-1GEA 266 EUR
SIAL209007-1G
Dinatriumhexachloroiridat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Dinatriumhexachloroiridat Hexahydrat
Formel: Cl₆IrNa₂·6H₂O
Schmelzpunkt: 600 °C
MDL: MFCD00149169
CAS-Nummer: 19567-78-3
EINECS: 241-011-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR