Osmium(III)chlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
209066-2.5G
209066-500MG
SIAL209066-2.5GEA
823
EUR
SIAL209066-2.5G
SIAL209066-500MG
Osmium(III)chlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Osmium(III)chlorid Hydrat
Formel:
Cl₃Os·H₂O |
MDL:
MFCD00149815 CAS-Nummer: 14996-60-2 EINECS: 236-587-7 UN: 3260 ADR: 8,III |