Dikaliumhexachloroosmat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Kaliumhexachloroosmat(IV)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
209090-1G
SIAL209090-1GEA 313 EUR
SIAL209090-1G
Dikaliumhexachloroosmat, Sigma-Aldrich®
Dikaliumhexachloroosmat
Formel: Cl₆K₂Os
Molecular Weight: 481,14 g/mol
Schmelzpunkt: 600 °C
Dichte: 3,42 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011371
CAS-Nummer: 16871-60-6
EINECS: 240-893-6