(3-Methoxyphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

209392-5G
SIAL209392-5GEA 63.8 EUR
SIAL209392-5G
(3-Methoxyphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
(3-Methoxyphenyl)acetonitril
Formel: C₉H₉NO
Siedepunkt: 164 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001910
CAS-Nummer: 19924-43-7
EINECS: 243-428-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR