(4-Fluorphenyl)aceton, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-(4-Fluorphenyl)-2-propanon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

209457-10G
SIAL209457-10GEA 196 EUR
SIAL209457-10G
(4-Fluorphenyl)aceton, Sigma-Aldrich®
(4-Fluorphenyl)aceton
Formel: C₉H₉FO
Molecular Weight: 152,17 g/mol
Siedepunkt: 106 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000362
CAS-Nummer: 459-03-0
EINECS: 207-284-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR