Selen 99,5

Lieferant: Merck
Gefahr

209651-250G
SIAL209651-250GEA 158 EUR
SIAL209651-250G
Selen 99,5
Selenium
Formel: Se
Molecular Weight: 78.96 g/mol
Siedepunkt: 684.9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 217 °C
Dichte: 4.81 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134090
CAS-Nummer: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08572

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR