Ruthenium, Pulver, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

209694-5G
SIAL209694-5GEA 464 EUR
SIAL209694-5G
Ruthenium, Pulver, Sigma-Aldrich®
Ruthenium
Formel: Ru
Siedepunkt: 3900 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2310 °C
Dichte: 12,45 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011207
CAS-Nummer: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08452

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR