2,2-Dichlor-1-methylcyclopropancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
209767-25G
SIAL209767-25GEA
139
EUR
SIAL209767-25G
2,2-Dichlor-1-methylcyclopropancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
2,2-Dichloro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₅H₆Cl₂O₂ Molecular Weight: 169,0059 g/mol |
MDL:
MFCD00001291 CAS-Nummer: 1447-14-9 EINECS: 215-901-6 |