3-(1-Cyanethyl)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
209805-5G
SIAL209805-5GEA
82.6
EUR
SIAL209805-5G
3-(1-Cyanethyl)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-(1-Cyanethyl)benzoesäure
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molecular Weight: 175,19 g/mol |
MDL:
MFCD00002520 CAS-Nummer: 5537-71-3 EINECS: 226-897-0 |