DL-α-(Methylaminomethyl)benzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
209848-10G
SIAL209848-10GEA
142
EUR
SIAL209848-10G
DL-α-(Methylaminomethyl)benzylalkohol, Sigma-Aldrich®
DL-α-(Methylaminomethyl)benzylalkohol
Formel:
C₉H₁₃NO Molecular Weight: 151,21 g/mol |
MDL:
MFCD00004506 CAS-Nummer: 6589-55-5 EINECS: 229-525-5 |