5-Phenyl-o-anisidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Amino-4-phenylanisole, 2-Methoxy-5-phenylaniline, 5-Phenyl-o-anisidine, 3-Amino-4-methoxybiphenyl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
209880-1G
SIAL209880-1GEA
56
EUR
SIAL209880-1G
5-Phenyl-o-anisidin, Sigma-Aldrich®
5-Phenyl-o-anisidin
Formel:
C₁₃H₁₃NO Molecular Weight: 199,25 g/mol |
MDL:
MFCD00007790 CAS-Nummer: 39811-17-1 EINECS: 254-639-7 |