2-(Methylamino)pyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

210137-5G
SIAL210137-5GEA 68.6 EUR
SIAL210137-5G
2-(Methylamino)pyridin, Sigma-Aldrich®
2-(Methylamino)pyridine
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 60 °C (0,2 mmHg)
Schmelzpunkt: 15 °C
Dichte: 1,0707 g/cm³ (17.7 °C)
MDL: MFCD00006250
CAS-Nummer: 4597-87-9
EINECS: 224-997-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR