Calciumacetat xHydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Calciumdi(acetat) Hydrat, Essigsäure Calciumsalz Hydrat, Calciumacetat Hydrat

21056-1KG-F 21056-250G-F 21056-50G-F
SIAL21056-1KG-FEA 384 EUR
SIAL21056-1KG-F SIAL21056-250G-F SIAL21056-50G-F
Calciumacetat xHydrat, Sigma-Aldrich®
Calciumacetat xHydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00150019
CAS-Nummer: 114460-21-8
EINECS: 200-540-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR