Calciumacetat xHydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Calciumdi(acetat) Hydrat, Essigsäure Calciumsalz Hydrat, Calciumacetat Hydrat
21056-1KG-F
21056-250G-F
21056-50G-F
SIAL21056-1KG-FEA
384
EUR
SIAL21056-1KG-F
SIAL21056-250G-F
SIAL21056-50G-F
Calciumacetat xHydrat, Sigma-Aldrich®
Calciumacetat xHydrat
Formel:
(H₃CCOO)₂Ca·nH₂O Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00150019 CAS-Nummer: 114460-21-8 EINECS: 200-540-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...