Blei(II)iodid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Bleidiiodid

MQ200

211168-50G
SIAL211168-50GEA 93.5 EUR
SIAL211168-50G
Blei(II)iodid, Sigma-Aldrich®
Blei(II)iodid
Formel: I₂Pb
Molecular Weight: 461.01 g/mol
Siedepunkt: 954
Schmelzpunkt: 402
Dichte: 6.16 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011163
CAS-Nummer: 10101-63-0
EINECS: 233-256-9
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,05430

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR