Bortribromid 1 mol/l in Hexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
211230-100ML
SIAL211230-100MLEA 156 EUR
SIAL211230-100ML
Bortribromid 1 mol/l in Hexan, Sigma-Aldrich®
Bortribromid
Formel: BBr₃
Molecular Weight: 250.52 g/mol
Siedepunkt: 91,2
Schmelzpunkt: -46
MDL: MFCD00011312
CAS-Nummer: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN: 3384
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,01337