Methyl-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Methyl-1,4-benzochinon, Methylchinon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

211311-100G
SIAL211311-100GEA 194 EUR
SIAL211311-100G
Methyl-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
Methyl-p-benzochinon
Formel: C₇H₆O₂
Molecular Weight: 122.12 g/mol
Siedepunkt: 187
Schmelzpunkt: 65…67 °C
Dichte: 1.08 g/cm³ (75.5 °C)
MDL: MFCD00001603
CAS-Nummer: 553-97-9
EINECS: 209-056-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR