3,5-Dinitro-o-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-Dinitro-2-methylbenzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
211427-100G
SIAL211427-100GEA
48
EUR
SIAL211427-100G
3,5-Dinitro-o-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
3,5-Dinitro-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₆N₂O₆ Molecular Weight: 226,15 g/mol Schmelzpunkt: 203…207 °C |
MDL:
MFCD00007161 CAS-Nummer: 28169-46-2 EINECS: 248-880-7 |