Calcium-D-gluconat Monohydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure Calciumsalz Monohydrat, Dextronsäure Calciumsalz Monohydrat, D-Gluconsäure Calciumsalz Monohydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

21144-1KG-F
SIAL21144-1KG-FEA 106 EUR
SIAL21144-1KG-F
Calcium-D-gluconat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Calcium-D-gluconat Monohydrat
Formel: C₁₂H₂₂CaO₁₄·H₂O
Molecular Weight: 448,39 g/mol
Schmelzpunkt: 178 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150787
CAS-Nummer: 66905-23-5
EINECS: 206-075-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR