2,5-Dichlor-p-phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,5-Dichlor-1,4-phenylendiamin, 2,5-Dichlorbenzol-1,4-diamin, 1,4-Diamino-2,5-dichlorbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
211494-25G
SIAL211494-25GEA
187
EUR
SIAL211494-25G
2,5-Dichlor-p-phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichlor-p-phenylendiamin
Formel:
C₆H₆Cl₂N₂ Molecular Weight: 177,03 g/mol |
MDL:
MFCD00007902 CAS-Nummer: 20103-09-7 EINECS: 243-512-1 |