(±)-Nipecotinsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (±)-3-Piperidincarbonsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

211672-1G
SIAL211672-1GEA 47.3 EUR
SIAL211672-1G
(±)-Nipecotinsäure, Sigma-Aldrich®
(±)-Nipecotinsäure
Formel: C₆H₁₁NO₂
MDL: MFCD00005992
CAS-Nummer: 498-95-3
EINECS: 207-873-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR