L(+)-Calciumlactat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (S)-(+)-Milchsäure Calciumsalz Pentahydrat, (S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure Calciumsalz Pentahydrat, Calcium-(S)-(+)-2-hydroxypropionat Pentahydrat, L(+)-Milchsäure Calciumsalz Pentahydrat, Calcium-L(+)-2-hydroxypropionat Pentahydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

21175-1KG-F
SIAL21175-1KG-FEA 125 EUR
SIAL21175-1KG-F
L(+)-Calciumlactat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
L(+)-Calciumlactat Pentahydrat
Formel: C₆H₁₀CaO₆·5H₂O
Molecular Weight: 308.3 g/mol
Schmelzpunkt: 240
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150344
CAS-Nummer: 5743-47-5
EINECS: 248-953-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR