Antimon(III)ethoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
213314-5G
SIAL213314-5GEA
110
EUR
SIAL213314-5G
Antimon(III)ethoxid, Sigma-Aldrich®
Antimony (III) ethanolate
Formel:
C₆H₁₅O₃Sb |
MDL:
MFCD00015123 CAS-Nummer: 10433-06-4 EINECS: 233-914-5 UN: 3082 ADR: 9,III |