(±)-1,2-Hexandiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (±)-1,2-Dihydroxyhexan

MQ200

213691-250G 213691-10G 213691-50G
SIAL213691-250GEA 112 EUR
SIAL213691-250G SIAL213691-10G SIAL213691-50G
(±)-1,2-Hexandiol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,2-Hexandiol
Formel: C₆H₁₄O₂
Molecular Weight: 118.18 g/mol
Siedepunkt: 223
Schmelzpunkt: 45
Dichte: 0.9507 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010737
CAS-Nummer: 6920-22-5
EINECS: 230-029-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR