1-Cyanpiperidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Cyanopiperidine, Pentamethylenecyanamide, Piperidine-1-carbonitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
213837-5G
SIAL213837-5GEA
118
EUR
SIAL213837-5G
1-Cyanpiperidin, Sigma-Aldrich®
1-Cyanpiperidin
Formel:
C₆H₁₀N₂ |
MDL:
MFCD00006477 CAS-Nummer: 1530-87-6 EINECS: 216-233-8 |