4-Iod-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Iodopyrazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
213993-10G
SIAL213993-10GEA
72.3
EUR
SIAL213993-10G
4-Iod-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
4-Iodo-1H-pyrazole
Formel:
C₃H₃IN₂ Molecular Weight: 193,97 g/mol |
MDL:
MFCD00005244 CAS-Nummer: 3469-69-0 EINECS: 222-434-1 |