2-Nitro-p-toluonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Methyl-2-nitrobenzonitril, 4-Methyl-2-nitrobenzoesäurenitril
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
214299-1G
SIAL214299-1GEA
96.7
EUR
SIAL214299-1G
2-Nitro-p-toluonitril, Sigma-Aldrich®
2-Nitro-p-toluonitril
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molecular Weight: 162,15 g/mol |
MDL:
MFCD00056107 CAS-Nummer: 26830-95-5 EINECS: 248-019-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |