Bis(2-nitrophenyl)disulfid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Bis(2-nitrophenyl) disulphide

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

215228-25G
SIAL215228-25GEA 33.4 EUR
SIAL215228-25G
Bis(2-nitrophenyl)disulfid, Sigma-Aldrich®
Bis(2-nitrophenyl)disulfid
Formel: C₁₂H₈N₂O₄S₂
Molecular Weight: 308,34 g/mol
Schmelzpunkt: 198 °C
Dichte: 1,625 g/cm³ (–123.15 °C)
MDL: MFCD00007130
CAS-Nummer: 1155-00-6
EINECS: 214-581-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR