3',5'-Dibenzyloxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-[3,5-Bis(benzyloxy)phenyl]ethan-1-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
215341-50G
SIAL215341-50GEA
186
EUR
SIAL215341-50G
3',5'-Dibenzyloxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
3',5'-Dibenzyloxyacetophenon
Formel:
C₂₂H₂₀O₃ Molecular Weight: 332,40 g/mol |
MDL:
MFCD00004777 CAS-Nummer: 28924-21-2 EINECS: 249-315-7 |