Bleititanat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Blei(II)titanat(IV), Blei(II)titan(IV)oxid, Blei(II)orthotitanat, Blei(II)titanoxid, Bleititantrioxid, Blei(II)titanat

215805-250G
SIAL215805-250GEA 227 EUR
SIAL215805-250G
Bleititanat, Sigma-Aldrich®
Bleititanat
Formel: O₃PbTi
Molecular Weight: 303.08 g/mol
Schmelzpunkt: 1120
Dichte: 7.5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011159
CAS-Nummer: 12060-00-3
EINECS: 235-038-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR