Methyl-2-amino-3,4,5-trimethoxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Amino-3,4,5-trimethoxybenzoesäuremethylester, Methyl-3,4,5-trimethoxyanthranilat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
215953-5G
SIAL215953-5GEA
94.8
EUR
SIAL215953-5G
Methyl-2-amino-3,4,5-trimethoxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-amino-3,4,5-trimethoxybenzoat
Formel:
C₁₁H₁₅NO₅ Molecular Weight: 241,24 g/mol |
MDL:
MFCD00008426 CAS-Nummer: 5035-82-5 EINECS: 225-728-8 |