Bis(4-hydroxyphenyl)sulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4,4'-Thiodiphenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
216178-100G
SIAL216178-100GEA
48.6
EUR
SIAL216178-100G
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfid, Sigma-Aldrich®
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfid
Formel:
C₁₂H₁₀O₂S Molecular Weight: 218,28 g/mol |
MDL:
MFCD00002349 CAS-Nummer: 2664-63-3 EINECS: 220-197-9 UN: 3261 ADR: 8,II |