3-Amino-5-methylcapronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Amino-5-methylhexansäure
21625-1G
SIAL21625-1GEA
203
EUR
SIAL21625-1G
3-Amino-5-methylcapronsäure, Sigma-Aldrich®
3-Amino-5-methylcapronsäure
Formel:
C₇H₁₅NO₂ Molecular Weight: 145,2 g/mol Schmelzpunkt: 227 °C |
MDL:
MFCD01863281 CAS-Nummer: 3653-34-7 |