Decahydronaphthalin-[D18] (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Decahydronaphthalene-[²H₁₈] (mixture of cis and trans isomers)

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

217131-1G
SIAL217131-1GEA 222 EUR
SIAL217131-1G
Decahydronaphthalin-[D18] (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Decahydronaphthalin-[D18] (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀D₁₈
Molecular Weight: 156,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044371
CAS-Nummer: 28788-42-3
UN: 1147
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR