Benzoesäure-[Ring-D5], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,3,4,5,6-Pentadeuterobenzoesäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
217158-1G
SIAL217158-1GEA
157
EUR
SIAL217158-1G
Benzoesäure-[Ring-D5], Sigma-Aldrich®
Benzoesäure-[Ring-D5]
Formel:
C₆D₅COOH Molecular Weight: 127,08 g/mol Schmelzpunkt: 120…122 °C |
CAS-Nummer:
1079-02-3 EINECS: 214-089-0 |