Gadoliniumtrinitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Gadolinium (III) nitrate hexahydrate
217190-10G
SIAL217190-10GEA
85.1
EUR
SIAL217190-10G
Gadoliniumtrinitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Gadoliniumtrinitrat Hexahydrat
Formel:
GdN₃O₉·6H₂O Molecular Weight: 451,36 g/mol Schmelzpunkt: 91,5…92 °C Dichte: 2,4 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00149728 CAS-Nummer: 19598-90-4 EINECS: 233-437-2 UN: 1477 ADR: 5.1,II |