Benzylchlorid-[D7] (99% D), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Benzyl chloride-[²H₇]

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

217336-1G
SIAL217336-1GEA 361 EUR
SIAL217336-1G
Benzylchlorid-[D7] (99% D), Sigma-Aldrich®
Benzylchlorid-[D7]
Formel: (C₆D₅)CD₂Cl
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 59502-05-5
EINECS: 261-790-2
UN: 1738
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR