Bariumnitrat ≥99% ACS

Lieferant: Merck
Gefahr

217581-100G
SIAL217581-100GEA 36 EUR
SIAL217581-100G
Bariumnitrat ≥99% ACS
Barium nitrate
Formel: Ba(NO₃)₂
Schmelzpunkt: ∼592 °C
Dichte: ∼3,23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003442
CAS-Nummer: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
UN: 1446
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,00986

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR