Zinn, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

217697-100G 217697-500G
SIAL217697-100GEA 79.5 EUR
SIAL217697-100G SIAL217697-500G
Zinn, Sigma-Aldrich®
Zinn
Formel: Sn
Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 232 °C
Dichte: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR