4-Amino-2-chlorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

217719-5G
SIAL217719-5GEA 69.2 EUR
SIAL217719-5G
4-Amino-2-chlorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Amino-2-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007772
CAS-Nummer: 2457-76-3
EINECS: 219-540-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR