4-Chlor-2-(trifluormethyl)anilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Chlor-α,α,α-trifluor-o-toluidin, 2-Amino-5-chlor-α,α,α-trifluortoluol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

217727-25G
SIAL217727-25GEA 57.4 EUR
SIAL217727-25G
4-Chlor-2-(trifluormethyl)anilin, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-2-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃N
Molecular Weight: 195.57 g/mol
Siedepunkt: 213
Schmelzpunkt: 9
Dichte: 1.38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007841
CAS-Nummer: 445-03-4
EINECS: 207-151-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR