4-Fluor-3-(trifluormethyl)anilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: α,α,α,4-Tetrafluor-m-toluidin, 5-Amino-α,α,α,2-tetrafluortoluol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

217778-5G
SIAL217778-5GEA 69.7 EUR
SIAL217778-5G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)anilin, Sigma-Aldrich®
4-Fluor-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
Molecular Weight: 179,12 g/mol
Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007834
CAS-Nummer: 2357-47-3
EINECS: 219-095-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR